Principaux documents
Z247146
Coors porcelain crucible
High form, capacity 80 mL
1 PKG
276,00 $
276,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
276,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
276,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
porcelain
Taille du bouchon
D
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66109
Hauteur
48 mm
Capacité
80 mL
D.E. de la partie supérieure
60 mm
Description générale
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
  • Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
  • Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Caractéristiques et avantages
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.