Principaux documents
Z232696
Duran® filtering flask
capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
conical flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit Z232696 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Joint
joint ST/NS neckI.D. 45 mm
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
case of 10
Fabricant/nom de marque
DURAN® 212015406
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
230 mm
Capacité
1,000 mL
D.E. du flacon/de la fiole
135 mm
Diam. du raccord cannelé
11 mm , for tube connection
D.I. du col
45 mm
Description générale
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1