Principaux documents
CLS5341250
Pyrex® heavy-wall filtering flask with replaceable PP tubulations
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
1 EA
58,80 $
58,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
58,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
58,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
narrow-mouth
Taille de l'obturateur
6
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Rubber stopper
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 5341-250
Capacité
250 mL
Description générale
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.