Principaux documents
Z174815
Sigma-Aldrich
Aldrich® filter flask
capacity 1000 mL, stopcock for 3-way
Synonyme(s) :
filter flask, filter flasks, filtering flasks, flask filter
1 EA
839,00 $
839,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
839,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
839,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
Joint
joint ST/NS neck24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type stopcock
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
1000 mL
Raccords
stopcock for 3-way
Description générale
1,000 mL, with 3-way glass stopcock. Allows waste solvent to be drained from flask via stopcock without disassembly, thus minimizing breakage. Use with NMR tube cleaners, Gooch crucibles, and Buchner funnels. With threaded 24/40 joint.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC