Principaux documents
Z231568
Duroplan petri dishes
O.D. × H 150 mm × 30 mm
Synonyme(s) :
217555303
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
cylindrical
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217555303
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.E. × H
150 mm × 30 mm
Capacité de la boîte
~500 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
150 mm
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences