CLS70165152
Corning® VISTA™ Petri Dish
dish diam. 150 mm × 20 mm
Synonyme(s) :
glass cell culture dish
572,00 $
About This Item
572,00 $
Produits recommandés
Matériaux
round
soda-lime glass dishes with lids
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
reusable
Conditionnement
case of 24
Fabricant/nom de marque
Corning 70165-152
Diam. de la boîte/de la coupelle
150 mm × 20 mm