Principaux documents
Z225622
Stainless steel forceps
Specimen, L 12 in.
1 EA
58,60 $
58,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
58,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122405
Nomenclature NACRES :
NB.35
58,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Longueur
12 in.
Description générale
with serrated tips
Application
Stainless steel forceps have been used for specimen embedding.
Caractéristiques et avantages
  • Available in different sizes, styles, and designs
  • Tips: pointed, blunt, rounded, curved, angled, or flat
  • Inner surfaces: plain or serrated for extra grip
  • Defined dimensions for precision work
  • Foam or silicone-covered tips for extra grip
  • Self-closing/locking guide pins to keep the tips aligned for a firmer grip
  • Inert polytetrafluoroethylene (PTFE) coating prevents contamination, scratching, or damage to delicate samples