Z328766
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 20 mm, bar diam. 6 mm
Synonyme(s) :
PTFE, Stirring rods
62,60 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
About This Item
62,60 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-coated
cylindrical
Fabricant/nom de marque
BRAND 137115
Longueur
20 mm
Diam. de la barre
6 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.