Principaux documents
Z175781
Sigma-Aldrich
Aldrich® silvered, vacuum-jacketed Vigreux column
L 250 mm
1 EA
1 240,00 $
1 240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 240,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
Joints ST/NS24/40 (2)
D.I.
19 mm
Longueur
250 mm
D.E.
38 mm
Catégories apparentées
Description générale
Vacuum-jacketed and strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. The silvering is inside the vacuum space and is completely sealed off. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC