Principaux documents
Z125911
Sigma-Aldrich
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 10 mm, joint: ST/NS 24/40
1 EA
164,00 $
164,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
164,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
164,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm
lubricant cap: no
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 803810
Description générale
  • Interchangeable bearings and shafts
  • Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
  • Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
  • Run up to 2,000rpm when lubricated
Lubricant well at top holds enough Stir-Lube lubricant for many hours of operation. Top recommended stirring speed of 1,500rpm when lubricated.
Informations légales
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.