Z122882
Plaques CCM Sigma-Aldrich®
PEI-cellulose, matrix
470,00 $
About This Item
470,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PEI-cellulose, matrix
polyester support
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 25 sheets
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm , PEI cellulose
Épaisseur de la couche
80-120 μm
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
- Silica gel-pour les séparations faiblement polaires à très polaires, porosité 60 A
- Silica gel de haute pureté-lavé à l′acide pour la séparation des aflatoxines
- Cellulose-pour la chromatographie de partition(Cellulose SigmaCell Type 100)
- Cellulose PEI-pour la séparation des anions faibles(amino-acides, peptides. Les plaques PEI sont susceptibles de virer un jaune pale, ce qui affecte les séparations. Les plaques pré-développées dans l′eau distillée minimisent l′apparition de la couleur jaune.
- Silice chirale-pour la séparation des isomères optiquement actifs par échange de ligand, porosité 60 A
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable