Documents
W230502
Sigma-Aldrich
Citral dimethyl acetal
≥90%
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal dimethyl acetal
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro FEMA:
2305
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
6.005
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
6.8 (vs air)
Pression de vapeur
9 mmHg ( 102.7 °C)
Description
mixture of cis and trans
Pureté
≥90%
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
105-106 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; lemon; lime; citrus
Chaîne SMILES 
COC(OC)\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)7-6-8-11(3)9-12(13-4)14-5/h7,9,12H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
Clé InChI
ZSKAJFSSXURRGL-PKNBQFBNSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup