Principaux documents
Z100897
Sigma-Aldrich
Double-tipped needle
gauge 16, L 24 in.
Synonyme(s) :
Double-Ended Needle, Dual-Tip Needle, Twin-Tip Needle
1 EA
61,00 $
61,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
61,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122002
Nomenclature NACRES :
NB.03
61,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cadence Science
Longueur
24 in.
Calibre
16
Description générale
304 SS with deflected tips.