Principaux documents
CAD9880
Dissolution cannulae
gauge 14, 316 stainless steel hub, L 4 3/8 in.
1 EA
1 120,00 $
1 120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 120,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122002
Nomenclature NACRES :
NB.03
1 120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
316 stainless steel hub
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cadence Science 9880
Longueur
4 3/8 in.
Calibre
14
Catégories apparentées
Description générale
Ideal for drug dissolution testing. Drug dissolution testing is routinely used in the pharmaceutical industry to provide critical release information for quality control purposes, in new drug development, and to predict in vivo drug release profiles. These cannula feature 316 stainless steel hub and tubing for maximum resistance to chemical reaction.