W530228
Canola Oil
Certified organic (NOP)
Synonyme(s) :
Rapeseed oil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Origine
Switzerland origin
Indice de réfraction
n20/D 1.473
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
faint
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable