W511609
2-Methylquinoxaline
≥97%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.613 (lit.)
Point d'ébullition
245-247 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coffee; nutty; roasted
Chaîne SMILES
Cc1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
ALHUXMDEZNLFTA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter