Principaux documents
272310
Sigma-Aldrich
5-Methylquinoxaline
98%
1 G
105,00 $
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
105,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.62 (lit.)
pb
120 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
20-21 °C (lit.)
Densité
1.125 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc2nccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-3-2-4-8-9(7)11-6-5-10-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Methylquinoxaline was used in the synthesis of 1,12-diphenyl-5-methyl-1,12,12a,12b-tetrahydrobis[1,2,4]triazolo[4,3-a:3′,4′-c]quinoxaline bis-cycloadducts.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Reactivity of asymmetric benzo-condensed diazines with nitrilimine dipoles in the 1, 3-dipolar cycloaddition reactions.
Tetrahedron Letters, 50(52), 7333-7336 (2009)
Ecem Berk et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(17), 4923-4930 (2019-04-11)
This study investigated the formation of Maillard reaction products in sesame seeds under different roasting conditions. Sesame seeds were roasted at 150, 180, 200, and 220 °C for 10 min, and thermal process contaminants including 5-hydroxymethylfurfural, acrylamide, furan, and dicarbonyl
Weerachat Sompong et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 394-394 (2015-11-02)
Methylglyoxal (MG) is one of the most reactive glycating agents, which result the formation of advanced glycation end-products (AGEs) that have been implicated in the progression of age-related diseases. Inhibition of MG-induced AGE formation is the imperative approach for alleviating