W463901
2-Methoxypyridine
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
142 °C (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
burnt; fatty; green
Chaîne SMILES
COc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup