460621
4-Methoxypyridine
97%
Synonyme(s) :
γ-Methoxypyridine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
Point d'ébullition
108-111 °C/65 mmHg (lit.)
Densité
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
XQABVLBGNWBWIV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter