Documents
709972
Sigma-Aldrich
N-Boc-2,3-dihydro-1H-pyrrole
95%
Synonyme(s) :
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrole, N-Boc-2-pyrroline, tert-Butyl 2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.468
Densité
0.980 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=C1
InChI
1S/C9H15NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4,6H,5,7H2,1-3H3
Clé InChI
DCVICHWBECIALB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup