Principaux documents
W424001
Sigma-Aldrich
(±)-sec-Butylamine
99%
Synonyme(s) :
(±)-2-Aminobutane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(NH2)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.14
Numéro FEMA:
4240
Numéro Beilstein :
1361345
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
11.005
Source biologique
synthetic
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.3928 (lit.)
Point d'ébullition
63 °C (lit.)
Pf
−72 °C (lit.)
Densité
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
fishy
Chaîne SMILES 
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles