702730
tert-Butylchlorodiphenylsilane solution
1 M in methylene chloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1 M in methylene chloride
pb
40 °C
Densité
1.249 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Clé InChI
MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles