Principaux documents
W405702
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2,4-nonanedione
≥97%, FG
W405702-SAMPLE-K
70,10 $
25 G
140,00 $
100 G
421,00 $
70,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W405702-SAMPLE-K
70,10 $
25 G
140,00 $
100 G
421,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro FEMA:
4057
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
07.184
Nomenclature NACRES :
NA.21
70,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Kosher
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; green; vegetable
Chaîne SMILES 
O=C(C(C)C(=O)C)CCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-10(12)8(2)9(3)11/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
BGVBGAIWXAXBLP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable