Principaux documents
W366404
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
≥97%, FG
Synonyme(s) :
strawberry furanone methyl ether
W366404-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
259,00 $
1 KG
1 670,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W366404-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
259,00 $
1 KG
1 670,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro FEMA:
3664
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.089
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Densité
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; coffee; maple; musty; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC1=C(C)OC(C)C1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4-6(8)7(9-3)5(2)10-4/h4H,1-3H3
Clé InChI
SIMKGHMLPVDSJE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone is one of the key volatile aroma compounds that contribute to the characteristic aroma of strawberries.[1][2][3]
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0% PG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Odour thresholds of some important aroma compounds in strawberries.
Larsen M & Poll L
World Journal of Gastroenterology, 195(2), 120-123 (1992)
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone and derivatives in strawberries during ripening.
Sanz C, et al.
ACS Symp. Ser. (1995)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 41-41 (1999)
Wilfried Schwab
Molecules (Basel, Switzerland), 18(6), 6936-6951 (2013-06-15)
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone (HDMF, furaneol®) and its methyl ether 2,5-dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone (DMMF) are import aroma chemicals and are considered key flavor compounds in many fruit. Due to their attractive sensory properties they are highly appreciated by the food industry. In fruits 2,5-dimethyl-3(2H)-furanones are