W401501
Pyrazine
≥99%, FG
Synonyme(s) :
1,4-diazabenzene, 1,4-diazine, p-diazine
74,30 $
About This Item
74,30 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥99%
pb
115-116 °C (lit.)
Pf
50-56 °C (lit.)
Densité
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
pungent; nutty
Chaîne SMILES
c1cnccn1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
Clé InChI
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup