W389404
Phenylethyl mercaptan
≥99%, FG
Synonyme(s) :
2-Phenylethanethiol, 2-Phenylethyl mercaptan, Phenethyl mercaptan
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.560 (lit.)
pb
217-218 °C (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sulfurous
Chaîne SMILES
SCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup