Principaux documents
W214701
Sigma-Aldrich
Benzyl mercaptan
99%, FG
Synonyme(s) :
α-Toluenethiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
W214701-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
308,00 $
10 KG
2 550,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W214701-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
308,00 $
10 KG
2 550,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.20
Numéro FEMA:
2147
Beilstein:
605864
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
477
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.005
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
>4 (vs air)
Essai
99%
Impuretés
≤0.0890% Toluene, residual
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
pb
194-195 °C (lit.)
Densité
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
garlic; onion; alliaceous; sulfurous
Chaîne SMILES 
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Anaerobic degradation of thiobencarb by mixed culture of isolated bacteria.: This research focuses on the anaerobic degradation of thiobencarb, a thiol-related compound, by a mixed culture of bacteria, highlighting potential bioremediation applications (Duc et al., 2023).
  • Amphiphilic polymer-encapsulated Au nanoclusters with enhanced emission and stability for highly selective detection of hypochlorous acid.: This study demonstrates the use of amphiphilic polymer-encapsulated gold nanoclusters for the selective detection of hypochlorous acid, indicating potential applications in environmental monitoring and chemical sensing (Li et al., 2021).
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 272-272 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 272-272 (1997)
Kenji Matsuno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5126-5129 (2010-08-07)
S-benzylisothiourea 3a was discovered by its ability to inhibit indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) in our screening program. Subsequent optimization of the initial hit 3a lead to the identification of sub-muM inhibitors 3r and 10h, both of which suppressed kynurenine production in A431
Precursors of sulfur?containing flavor compounds
Schutte L & Teranishi R
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(4), 457-505 (1974)
Theresa K Tiefenbrunn et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 18(5), 970-979 (2009-04-23)
The type 1 repeat domain from thrombospondin has potent antiangiogenic activity and a structurally interesting fold, making it an attractive target for protein engineering. Chemical synthesis is an attractive approach for studying protein domains because it enables the use of