Documents
W310808
Sigma-Aldrich
Vanillin acetate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H3-4-(CHO)-2-OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro FEMA:
3108
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
225
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.035
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Pf
77-79 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; sweet; vanilla
Chaîne SMILES 
COc1cc(C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor