Principaux documents
W376205
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-pentanol
≥99%, FG
Synonyme(s) :
2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-methylpentan-1-ol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.17
Numéro FEMA:
3762
Beilstein:
1718979
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10275
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.115
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
pb
151-152 °C (lit.)
Densité
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
chocolate; green; wine-like
Chaîne SMILES 
CCC(C)CCO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-6(2)4-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Methyl-1-pentanol is a fragrance ingredient generally used in shampoos, cosmetics, toilet soaps, and non-cosmetic products like detergents and household cleaners. It is naturally found in the Mangifera species of the mango plant.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Fragrance material review on 3-methyl-1-pentanol
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S93-S96 (2010)
A I Pardo-García et al.
Food chemistry, 163, 258-266 (2014-06-11)
The effects of four vine treatments, comprising the application of eugenol and guaiacol (individually or as a mixture) or whiskey lactones on the concentration of glycosidically bound aroma precursors, determined as glycosyl glucose content by HPLC-IR, in Monastrell grapes and