214019
2-Methyl-1-pentanol
99%
Synonyme(s) :
(±)-2-Methyl-1-pentanol, 2-Methylpentanol-1
118,00 $
About This Item
118,00 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
9.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
pb
148 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCCC(C)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-6(2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
PFNHSEQQEPMLNI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup