Documents
W349208
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Undecanoic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.34
Numéro FEMA:
3492
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10633
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.274
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
105 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; waxy; soapy
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl undecanoate is a volatile fatty acid ethyl ester (FAEE) commonly found in alcoholic beverages. It is also reported to occur in fermented wheat germ extract.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Characterization of the aroma profile of Madeira wine by sorptive extraction techniques.
Alves RF, et al.
Analytica Chimica Acta, 546(1), 11-21 (2005)
Determination of volatile fatty acid ethyl esters in raw spirits using solid phase microextraction and gas chromatography.
Plutowska B & Wardencki W.
Analytica Chimica Acta, 613(1), 64-73 (2008)
GC-MS of volatile components of fermented wheat germ extract.
Yusuf OK & Bewaji CO.
Journal of Cereals and Oilseeds, 2(3), 38-42 (2011)