Documents
W208000
Sigma-Aldrich
Isoamyl octanoate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Isoamyl caprylate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.34
Numéro FEMA:
2080
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
401
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.120
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
260 °C
Densité
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coconut; green; fruity; waxy; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Isoamyl octanoate is an aroma compound found in different kinds of wine.
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 20 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Scotch, whiskey, bourbon whiskey, wine, banana, apple and strawberry.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Volatile compounds by SPME-GC as age markers of sparkling wines.
Francioli S, et al.
American Journal of Enology and Viticulture, 54(3), 158-162 (2003)
Determination of volatile aroma compounds of Blaufrankisch wines extracted by solid-phase microextraction.
Vas G, et al.
Journal of Chromatographic Science, 36(10), 505-510 (1998)
Quantitative determination of the odorants of young red wines from different grape varieties.
Ferreira V, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 80(11), 1659-1667 (2000)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)