Principaux documents
W347108
Sigma-Aldrich
(−)-Ambroxide
≥99%
Synonyme(s) :
1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo[8.3.0.04,9]tridecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H28O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.39
Numéro FEMA:
3471
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99%
Activité optique
[α]20/D −29.5°, c = 1 in toluene
Pf
74-76 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
woody; pine
Chaîne SMILES 
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)OCC[C@H]23
InChI
1S/C16H28O/c1-14(2)8-5-9-15(3)12(14)6-10-16(4)13(15)7-11-17-16/h12-13H,5-11H2,1-4H3/t12-,13+,15-,16+/m0/s1
Clé InChI
YPZUZOLGGMJZJO-LQKXBSAESA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Asma Nasib et al.
Journal of natural products, 69(6), 957-959 (2006-06-24)
Biotransformation of (-)-ambrox (1) with cell suspension cultures of Actinidia deliciosa (Kiwifruit) yielded the regio- and stereospecific oxygenated products 3-oxoambrox (2), 3beta-hydroxyambrox (3), 1alpha-hydroxyambrox (4), 3beta,6beta-dihydroxyambrox (5), 1alpha,6beta-dihydroxyambrox (6), and 1alpha,3beta-dihydroxyambrox (7). Metabolites 6 and 7 were found to be