Principaux documents
358002
Sigma-Aldrich
(3aR)-(+)-Sclareolide
97%
Synonyme(s) :
(+)-Norambreinolide
5 G
122,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
122,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +47°, c = 2% in chloroform
Pf
124-126 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)OC(=O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-14(2)7-5-8-15(3)11(14)6-9-16(4)12(15)10-13(17)18-16/h11-12H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,15-,16+/m0/s1
Clé InChI
IMKJGXCIJJXALX-SHUKQUCYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Sclareolide is a diterpenoid compound mainly used in the perfume industry for its amber like odor.[1]
Application
(3aR)-(+)-Sclareolide may be used in the total syntheses of bioactive compounds such as (+)-chloropuupehenone, (+)-chloropuupehenol[2], cyslabdan[3], acuminolide and 17-O-acetylacuminolide.[4] It may also be used in the preparation of γ-bicyclohomofarnesal, an ambergris odorant.[5]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis of Acuminolide and 17-O-Acetylacuminolide from (+)-Sclareolide.
Zoretic PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(4), 1156-1161 (1998)
Superacid cyclization of homo-and bishomoisoprenoid acids.
Vlad PF, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 27(3), 246-249 (1991)
Synthesis and Structural Revision of Cyslabdan.
Ohtawa M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 64(9), 1370-1377 (2016)
Natural sesquiterpenoids.
Fraga BM.
Natural Product Reports, 20(4), 392-413 (2003)
Total syntheses of (+)-chloropuupehenone and (+)-chloropuupehenol and their analogues and evaluation of their bioactivities.
Hua DH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(18), 6065-6078 (2004)