Principaux documents
W379401
Sigma-Aldrich
(3aR)-(+)-Sclareolide
greener alternative
natural, 97%, FG
Synonyme(s) :
Sclareolide
W379401-SAMPLE
77,30 $
25 G
258,00 $
100 G
648,00 $
77,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W379401-SAMPLE
77,30 $
25 G
258,00 $
100 G
648,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.38
Numéro FEMA:
3794
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
16.055
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
Salvia sclarea L
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Essai
97%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
may contain ≤0.10% 2-Methylpentane (residual solvent)
Pf
124-126 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
sclareol
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
woody; paper
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)OC(=O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-14(2)7-5-8-15(3)11(14)6-9-16(4)12(15)10-13(17)18-16/h11-12H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,15-,16+/m0/s1
Clé InChI
IMKJGXCIJJXALX-SHUKQUCYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Application
  • Approach to Merosesquiterpenes via Lewis Acid Catalyzed Nazarov-Type Cyclization.: The synthesis of "(3aR)-(+)-Sclareolide" plays a crucial role in the total synthesis of Akaol A, a merosesquiterpene. This compound is utilized in studies focusing on Lewis acid-catalyzed Nazarov-type cyclization, which is a key reaction for constructing complex cyclic structures within organic molecules. This synthesis process not only expands the capabilities of chemists to build intricate molecular architectures but also enhances the understanding of reaction mechanisms crucial for pharmaceutical development (DOI: 10.1021/acs.orglett.6b00446).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Articles
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.