Principaux documents
W343502
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
97%, FG
Synonyme(s) :
3-Methyl-2-cyclopentenone
25 G
611,00 $
100 G
1 610,00 $
611,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
25 G
611,00 $
100 G
1 610,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C5H5(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.13
Numéro FEMA:
3435
Beilstein:
1280476
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.112
Nomenclature NACRES :
NA.21
611,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
74 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
3-5 °C (lit.)
Densité
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one is a component of smoke flavoring.[1][2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Study of the components of a solid smoke flavouring preparation.
Guillen MD & Manzanos MJ.
Food Chemistry, 55(3), 251-257 (1996)
Isolation and identification of the components of the tar of hickory wood smoke.
Hruzan DE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(1), 123-126 (1974)