Principaux documents
304190
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
98%
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-cyclopentene-1-one, 2-Methyl-2-cyclopentenone
1 G
110,00 $
5 G
331,00 $
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
110,00 $
5 G
331,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C5H5(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
158-161 °C (lit.)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CCCC1=O
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3
Clé InChI
ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diels-Alder reactions of 2-methyl-2-cyclopenten-1-one with 1-ethenylhydronaphthalenes were studied.[1]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Regiochemistry of the Diels-Alder Reaction of 1-Ethenyl-hydronaphthalenes and 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one.
Minuti L, et al.
Synthetic Communications, 22(11), 1535-1540 (1992)