Principaux documents
W339105
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,5-dimethylfuran
≥99%, FCC, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro FEMA:
3391
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10921
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.066
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
pb
62 °C/0.25 mmHg (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; nutty
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(C)oc1C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup