Documents
W335900
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl 2-methylbutyrate
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
DL-2-Methylbutyric acid 2-methylbutyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH(CH3)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro FEMA:
3359
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10773
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.516
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
Point d'ébullition
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; waxy; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F
Point d'éclair (°C)
67 °C