Principaux documents
W339318
Sigma-Aldrich
Butyl 2-methylbutyrate
≥97%, FG
Synonyme(s) :
N-butyl 2-methylbutyrate
W339318-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
146,00 $
4 KG
497,00 $
9 KG
844,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W339318-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
146,00 $
4 KG
497,00 $
9 KG
844,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)COOCH2CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro FEMA:
3393
Beilstein:
1702551
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10534
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.519
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
pb
173-176 °C/730 mmHg (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
tropical; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-11-9(10)8(3)5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
OTKQNSSMCDLVQV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup