Key Documents
W323130
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyrazine
FG
Synonyme(s) :
Methyl pyrazinyl sulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.18
Numéro FEMA:
3231
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.034
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Forme
solid
Pf
42.5-45.5 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
hazelnut; musty; nutty
Chaîne SMILES 
CSC1=CN=CC=N1
InChI
1S/C5H6N2S/c1-8-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
KBPBOWBQRUXMFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable