Principaux documents
W340618
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-5-methyl-2-hexenal
≥95%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
5-methyl-2-propan-2-ylhex-2-enal, Isodihydrolavandulal
W340618-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
116,00 $
1 KG
692,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W340618-SAMPLE-K
74,30 $
100 G
116,00 $
1 KG
692,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH=C[CH(CH3)2]CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro FEMA:
3406
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10361
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.107
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥95%
Contient
α-tocopherol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Densité
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; lavender; woody; herbaceous
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C(=CCC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)5-6-10(7-11)9(3)4/h6-9H,5H2,1-4H3
Clé InChI
IOLQAHFPDADCHJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Isopropyl-5-methyl-2-hexenal is a volatile aroma constituent of malted barley[1] and roasted coffee beans.[2] It can be formed via Maillard reaction between leucine and 3-methylbutanal.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Compounds contributing to the characteristic aroma of malted barley.
Beal AD & Mottram DS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(12), 2880-2884 (1994)
Effects of pH, temperature, and reactant molar ratio on L-leucine and D-glucose Maillard browning reaction in an aqueous system.
Renn PT & Sathe SK
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(10), 3782-3787 (1997)
Steam volatile aroma constituents of roasted cocoa beans.
Van Praag M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 16(6), 1005-1008 (1968)
Justyna Aszyk et al.
Journal of chromatography. A, 1547, 86-98 (2018-03-15)
Many flavour compounds that are present in e-liquids for e-cigarettes are responsible for specific tastes and smoking sensations for users. Data concerning content and specific types of flavours is often limited and unknown to users. The aim of the research