Key Documents
W294918
Sigma-Aldrich
Propyl hexanoate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
n-Propyl hexanoate, Caproic acid propyl ester, Propyl caproate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro FEMA:
2949
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
311
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.061
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
Point d'ébullition
187 °C (lit.)
Pf
−69 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; tropical; fruity; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCCC(=O)OCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
HTUIWRWYYVBCFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup