W290106
Pimenta leaf oil
natural, FCC, FG
Synonyme(s) :
Pimenta oil, Allspice, Pimento berry
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Pimenta officinalis Lindl.
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.20
Origine
Jamaica origin
Indice de réfraction
n20/D 1.5335 (lit.)
pb
250-258 °C (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
eugenol
Propriétés organoleptiques
clove; spicy
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
228.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter