Principaux documents
W250716
Sigma-Aldrich
Géraniol
greener alternative
Geraniol
natural, ≥97%, FG
Synonyme(s) :
trans-3,7-Diméthyl-2,6-octadiène-1-ol
W250716-SAMPLE-K
77,30 $
1 KG
234,00 $
4 KG
847,00 $
9 KG
1 790,00 $
77,30 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W250716-SAMPLE-K
77,30 $
1 KG
234,00 $
4 KG
847,00 $
9 KG
1 790,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro FEMA:
2507
Beilstein:
1722456
Conseil de l'Europe Nº :
60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.012
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,30 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Densité de vapeur
5.31 (vs air)
Essai
≥97%
Composition
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impuretés
<30% β-citronellol
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
229-230 °C (lit.)
Densité
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
geraniol
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
citrus; floral; fruity; rose; sweet
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Clé InChI
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Description générale
Le géraniol, un alcool monoterpénique, est l′un des principaux constituants de l′arôme de Kansho-shochu[1], du basilic[2], de la bière houblonnée[3] et du thé vert.[4]
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit est biosourcé et présente des améliorations significatives vis-à-vis des principes suivants de la chimie verte : “Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses” et “Utilisation de ressources renouvelables”.
Application
  • Pectin/sodium alginate-based active film integrated with microcrystalline cellulose and geraniol for food packaging applications : explore l'utilisation du géraniol dans le développement de films d'emballage actifs biodégradables, en mettant en lumière son rôle dans l'amélioration des propriétés antimicrobiennes (Hoque et al., 2024).
  • The enhancement of flowery-like aroma in green tea under optimized processing conditions by sensory-directed flavor analysis : examine comment le géraniol intensifie l'arôme floral du thé vert, en s'appuyant sur une analyse sensorielle et l'optimisation des conditions de traitement (Wang et al., 2024).
  • Antifungal activity of bio-active cell-free culture extracts and volatile organic compounds (VOCs) synthesised by endophytic fungal isolates of Garden Nasturtium : explore la synthèse de composés organiques volatils (VOC), notamment le géraniol, par des isolats fongiques, en démontrant leur efficacité antifongique contre des phytopathogènes (Santra et al., 2024).
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Characterization of geraniol synthase from the peltate glands of sweet basil.
Iijima Y, et al.
Plant Physiology, 134(1), 370-379 (2004)
Biotransformation of hop-derived monoterpene alcohols by lager yeast and their contribution to the flavor of hopped beer.
Takoi K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(8), 5050-5058 (2010)
Antimicrobial activity of green tea flavor components and their combination effects.
Kubo I, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(2), 245-248 (1992)
Characteristic flavor of Kamho-shochu (sweet potato spirit).
Ohta T, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 54(6), 1353-1357 (1990)
Edita E Revay et al.
Acta tropica, 124(1), 102-105 (2012-07-04)
We conducted a study to determine the degree of personal protection provided by the Terminix(®) ALLCLEAR(®) Mosquito Mister - Lantern Edition. This outdoor unit was operated to disperse an aerosolized aqueous 0.3% geraniol emulsion in timed-release intervals of 5.0, 7.5
Articles
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review