W288500
3-Phenyl-1-propanol
≥98%, FCC
Synonyme(s) :
3-Phenylpropyl alcohol, Hydrocinnamyl alcohol
74,90 $
About This Item
74,90 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
119-121 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
−18 °C (lit.)
Densité
1.001 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsam; cinnamon; hyacinth; floral; spicy
Chaîne SMILES
OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
Clé InChI
VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter