W284823
Peppermint oil
purified by triple-distillation, FCC, FG
Synonyme(s) :
Mentha piperita
75,40 $
About This Item
75,40 $
Produits recommandés
Qualité
FG
Kosher
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
Activité optique
[α]20/D −26°, neat
Produit purifié par
triple-distillation
Origine
USA origin
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
215 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
peppermint
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.