Principaux documents
W229105
Sigma-Aldrich
Cinnamon bark oil
FCC, FG
Synonyme(s) :
Cassia oil, Cinnamomum
W229105-SAMPLE-K
77,20 $
250 G
542,00 $
1 KG
1 240,00 $
77,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W229105-SAMPLE-K
77,20 $
250 G
542,00 $
1 KG
1 240,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2291
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
Cinnamonum zeylanicum Blume
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Activité optique
[α]20/D −1.0°, neat
Origine
Sri Lanka origin
Indice de réfraction
n20/D 1.581
Densité
1.025 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cinnamon; spicy; sweet
Catégories apparentées
Application
  • Inhibitory Properties of Cinnamon Bark Oil against Postharvest Pathogen Penicillium digitatum In Vitro.: Research highlights the antifungal properties of cinnamon bark oil, making it a potential natural preservative for postharvest fruit protection (Zhou et al., 2024).
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup