Documents
W270215
Sigma-Aldrich
5-Methylfurfural
greener alternative
mixture of isomers, ≥99%, natural, FG
Synonyme(s) :
2-Furancarboxaldehyde 5-methyl, 5-Methyl-2-furaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro FEMA:
2702
Numéro Beilstein :
106895
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
13.001
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Pureté
≥99%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
Point d'ébullition
187 °C (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
bread; caramel; brown; spicy; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup