W274100
Methyl 3-phenylpropionate
≥99%
Synonyme(s) :
Methyl hydrocinnamate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro FEMA:
2741
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
427
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.746
Produits recommandés
Qualité
Kosher
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
pb
91-92 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CCc1ccccc1
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 5 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Tabasco peppers.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 31, 53-53 (2006)